Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 90°, vers la droite, vert
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.65€ - 9.55€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Type de montage | Auto-adhésif |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15654267
|
Brady™
814409 |
100 mm | 100 mm |
4.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15664267
|
Brady™
814410 |
148 mm | 148 mm |
3.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15674267
|
Brady™
814411 |
200 mm | 200 mm |
4.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15684267
|
Brady™
814412 |
250 mm | 250 mm |
7.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15694267
|
Brady™
814413 |
300 mm | 300 mm |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Auto-adhésif | |
0,099 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |