missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Ne pas modifier la position de l’interrupteur

Panneau conforme à la norme ISO 7010.

Marque:  Brady™ 826020

Code nomenclature Nacres: HA.12

Informations supplémentaires : Poids : 0.01300kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15684657

  • 3.32€ / 1 pièce


Date d’expédition estimée: 05-07-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification

Spécification

ISO 7010
Monde entier
Gloss
1 de chaque
200 mm
0.099 mm
Rouge / Noir sur blanc
Rond
Polyester
Permanent Acrylic
Indoor and Outdoor
-40°C to 110°C
Vidéos
FDS
Documents