Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Échelle d’incendie
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.65€ - 12.91€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Gloss |
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15654377
|
Brady™
817196 |
100 mm | 100 mm |
4.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15664377
|
Brady™
817197 |
148 mm | 148 mm |
3.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15674377
|
Brady™
817198 |
200 mm | 200 mm |
4.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15684377
|
Brady™
817199 |
250 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15694377
|
Brady™
817201 |
315 mm | 315 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15604387
|
Brady™
817202 |
400 mm | 400 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
Gloss | |
1 de chaque | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Monde entier |