Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Échelle d’incendie
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marke:  Brady™ 817201
Code nomenclature Nacres: HA.12
Weitere Details : Poids : 0.03100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15694377
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polyester
Acrylique, permanent
315 mm
315 mm
Carré
Blanc sur rouge
Brillant
1 de chaque
Intérieur et extérieur
0,099 mm
-40°C à 110°C
Monde entier
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote