Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 822594
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02800kg
Code produit. 15674607
  • 5.83€ / 1 pièce
Expédition estimée
24-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Monde entier
Gloss
1 de chaque
315 mm
0.099 mm
Rouge / Noir sur blanc
Rond
Polyester
Permanent Acrylic
Indoor and Outdoor
-40°C to 110°C