Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Utiliser ce passage piéton
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.20€ - 7.25€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15644557
|
Brady™
821398 |
50 mm |
4.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15654557
|
Brady™
821400 |
100 mm |
3.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15664557
|
Brady™
821401 |
200 mm |
4.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15674557
|
Brady™
821402 |
315 mm |
7.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
Rond | |
Blanc sur bleu |