Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Utiliser ce passage piéton
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 821402
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02800kg
Code produit. 15674557
  • 7.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Polyester
Acrylique, permanent
Intérieur et extérieur
-40°C à 110°C
Monde entier
Brillant
1 de chaque
315 mm
0,099 mm
Rond
Blanc sur bleu