Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention : Danger trébuchement
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.90€ - 9.20€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 0,099 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15664697
|
Brady™
827353 |
50 mm | 43 mm |
5.90€
7 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15674697
|
Brady™
827355 |
100 mm | 87 mm |
9.20€
3 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15565085
|
Brady™
827356 |
200 mm | 173 mm |
3.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15684697
|
Brady™
827357 |
315 mm | 273 mm |
6.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
Polyester | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |