Learn More
Brady™ Marqueurs d’étiquettes en polyester laminé
Marque:  Brady™ 272494
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Code produit. 11765563
  • 268.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée
04-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Marqueurs de tuyauteries européens
• Sont munis des symboles chimiques conformes aux directives européennes 67/458 et 88/379
• Obligatoire pour les tuyauteries apparentes transportant ou contenannt des substances dangereuses à tous les points de connexion, législation européenne 92/58
• Permet de travailler en toute sécurité
• Conforme à la norme européenne RAL pour le code couleur
• Marqueurs autocollants en polyester laminé, haute résistance aux UV, à des températures de -40°C à +120°C, à l'abrasion, aux intempéries et aux solvants
• Marqueurs individuels vendus par 2 ou 3 en fonction des dimensions du marqueur
• Marqueurs en rouleau vendus par 30, 220 ou 505 en fonction des dimensions du marqueur ou du diamètre du tuyau
• Marqueurs avec supports
• Marqueurs en rouleau
Spécification
Spécification
Marqueur pour étiquettes
70 mm
220/rouleau
Vert
13 mm