Learn More
Brady™ Panneaux Gants de protection obligatoires en polyester laminé
Marque:  Brady™ 222610
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02800kg
Code produit. 11740174
  • 7.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Panneaux d'obligation
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal protection obligatoire des mains
Spécification
Spécification
Gants de protection
Gants de protection
Polyester
Acrylique, permanent
315 mm
-13°C
Blanc sur bleu
Rond
1 de chaque
Polyester laminé
Panneaux de signalisation du port obligatoire des gants de protection
0,024 mm