Learn More
Brady™ Autocollants en polyester laminé pour le transport de substances infectieuses
4.40€ - 12.35€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester laminé |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Épaisseur | 0,099 mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10755145
|
Brady™
257534 |
100 mm | 100,00 mm |
4.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11744884
|
Brady™
257536 |
297 mm | 297,00 mm |
12.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10080284
|
Brady™
257535 |
200 mm | 200,00 mm |
6.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Brillant | |
1 de chaque | |
0,099 mm | |
Rhomboïde | |
Noir sur blanc |
Polyester laminé | |
Acrylique, permanent | |
-40°C-110°C | |
6 |