Learn More
UVP Lampe compacte
Marque:  UVP 95-0346-01
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 12852969
  • 351.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
Séchage UV 220/240 V 50/60 Hz 9 W avec 1 tube BLB de 365 nm UVP