Learn More
UVP Supports de lampe de paillasse XX-15MR en aluminium inclus, 220/240 V, 50/60 Hz, longueur 502 mm, fournis avec 2 tubes UVP de 302 nm et 15 W
Marque:  UVP 95-0042-15
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Code produit. 12852979
  • 430.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2024