Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire contre les éclaboussures de produits chimiques de type Lancer
Provide the answer to full frontal protection with Logistik™ Lancer-Style Chemical Splash Laboratory Coats The wrap-over style Lancer front coat helps repel liquid chemicals and provides the wearer with an excellent level of protection since the use of chemicals in a laboratory can prove a constant hazard to standard style open neck coats.
94.93€
Spécification
Type | Blouse de laboratoire style Lancer |
---|---|
Matériau | 65 % polyester/35 % coton, Carbon |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Tige à l’avant |
Nbre de poches | 2 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11989155
|
Logistik™
CS849WHM |
M |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Blouses de laboratoire, style lancer• Dans de nombreuses applications de laboratoire, la blouse de style Lancer croisée haut sur le devant permet une protection frontale totale
• Matériaux: 100% polyester
• CE EN 13034
• En laboratoire, l'utilisation de produits chimiques constitue souvent un danger constant avec les blouses en polyester/coton à col ouvert standard
• Le matériau Chem-Tech spécialement employé contre les produits chimiques liquides et assure un excellent
• Niveau de protection
• Blouse de laboratoire
Spécification
Blouse de laboratoire style Lancer | |
Blanc | |
2 | |
Répulsif envers les liquides fluorochimiques | |
Conçus pour le matériau Chem-Tech, qui contribue à repousser les produits chimiques liquides avec un excellent niveau de protection |
65 % polyester/35 % coton, Carbon | |
Tige à l’avant | |
Ouvert | |
CE EN 13034 | |
65% Polyester/35% Cotton |