Learn More
Solution de chlorure de lanthane, pour AAS, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Spécification
pH | 1 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Plage de pourcentage du dosage | ≥9.5 and ≤10.5% w/v |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |