Learn More
Alfa Aesar™ Lanthane, solution étalon de plasma, Specpure™, La 10,000 μg/ml
Marque:  Alfa Aesar™ 014429.AE
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 100mL
Code produit. 11392368
  • 102.00€ / 100mL
Expédition estimée
02-06-2021
Identifiants chimiques
MFCD00011066
Spécification
Lanthanum plasma standard solution
MFCD00011066
La2O3 in 5% HNO3
Specpure™
La 10000μg/mL
UN3264
Liquide
100mL
Vidéos
FDS Documents