Learn More
Morceaux de lanthane solides, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11390689
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
7439-91-0
La
138.91
MFCD00011066
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
23926
CHEBI:33336
lanthane
[La]
7439-91-0
La
138.91
MFCD00011066
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
23926
CHEBI:33336
lanthane
[La]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lanthanum
Couleur Blanc argenté
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Aspect Silvery-white pieces
Densité 6.17g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Quantité 25 g
Conditionnement Sous Huile minérale
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum pieces
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .