Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Eu-Streptavidine LanthaScreen™
Marque:  Invitrogen™ PV6025
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10030548
  • 10370.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2024
Description
Réactif général destiné au développement de dosages, l’Europipum-Streptavidine se lie à des substrats de peptides biotinylés ou de protéines physiologiques.
Spécification
Spécification
Voir le certificat d’analyse
55 kDa
10 mM HEPES (pH 7,5), 137 mM NaCl et 2,7 mM KCl (solution saline tamponnée HEPES)
Congelé
10 mM HEPES (pH 7,5), 137 mM NaCl et 2,7 mM KCl (solution saline tamponnée HEPES)
Eu-Streptavidine LanthaScreen™, 1 mg, concentration 0,25 mg/ml, congelé, poids moléculaire de 55kDa, Alexa Fluor™ 647, colorant Europium, stocker à –20 °C, 340/615, longueur d’onde d’excitation/émission 665 nm, utilisé pour l’identification et la validation des cibles et des pistes
1 mg
-20°C
Pharma et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations
Eu-Streptavidine LanthaScreen™