Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Eu-Streptavidine LanthaScreen™
Marque: Invitrogen™ PV5899
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Réactif général destiné à l’élaboration de dosages, l’Europium-streptavidine se lie à des substrats de peptides biotinylés ou de protéines physiologiques.Remarque : la concentration peut varier d’un lot à l’autre. Voir le certificat d’analyse du lot acheté.
Spécification
Voir le certificat d’analyse | |
25 μg | |
Liaison biochimique / cinétique | |
Glace carbonique | |
Liquide | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
Alexa Fluor 647, Europium | |
Streptavidine marquée à l’europium dans une solution saline tamponnée HEPES.Conserver à -20°C. | |
340/615, 665 | |
ABL1 G250E, STK16, ZAP70, MAP2K1 S218D S222D, MAPK8, CAMK2B, CHEK1, STK33, IGFR1, BLK, LYNA, NEK2, CHUK, MAPKAPK5, MAP3K7/MAP3K7IP1, DAPK2, HIPK3, MAP2K1, MAP2K6, PIK3CG, ABL1 E255K, BMX, MAP4K2, MAPK9, CAMK1D, CHEK2, PIM1, STK22D, CSNK1G2, EPHA3, EPHB4, LCK, YES1, MET, PRKCI, WNK3, ABL1, ABL2, FGFR3, FGFR3 K650E, KIT V654A, AURKB, CDC42BPA, CDK1, CDK8, CDK9/Cyclin K, LYNB, CDC42BPB, CDK2, CDK7, PDGFRB, MET M1250T, RPS6KA1, LIMK1, MAP2K2, PIK3CA/PIK3R1, MAP2K6 S207E T211E, SRC, ABL1 Y253F, KIT T670I, RPS6KA2, PAK7, IRAK4, CSK | |
LanthaScreen™ | |
Alexa Fluor 647, Europium |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.