Learn More
Invitrogen™ Eu-Streptavidine LanthaScreen™
Eu-Streptavidine LanthaScreen™
772.80€ - 7950.00€
Spécification
Poids moléculaire 55 kDa
Nom du produit Eu-Streptavidine LanthaScreen™
Tampon de stockage 10 mM HEPES (pH 7,5), 137 mM NaCl et 2,7 mM KCl (solution saline tamponnée HEPES)
Exigences de stockage – 20°C
Concentration 0,25 mg/ml
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10630910 Afficher les documents Invitrogen™
PV5899
25μ g 772.80€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 3
Ajouter au panier
10030548 Afficher les documents Invitrogen™
PV6025
1 mg 7950.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 22-04-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Réactif général destiné au développement de dosages, l’Europipum-Streptavidine se lie à des substrats de peptides biotinylés ou de protéines physiologiques.
Spécification
Spécification
55 kDa
10 mM HEPES (pH 7,5), 137 mM NaCl et 2,7 mM KCl (solution saline tamponnée HEPES)
0,25 mg/ml
Eu-Streptavidine LanthaScreen™
Eu-Streptavidine LanthaScreen™
– 20°C
Congelé
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.