Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-AKT [pSer473] Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-labeled phospho-specific antibodies allow for the detection of intracellular post-translational modifications of specific target proteins.
3015.00€ - 19570.00€
Spécification
Conjugué | Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates |
---|---|
Concentration | 0.5 mg/mL |
À utiliser avec (équipement) | Microplate Reader |
Forme | Liquid |
Espèces hôtes | Rabbit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10083013
|
Thermo Scientific™
PV5267 |
25 μg |
3015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10594624
|
Thermo Scientific™
PV5268 |
1 mg |
19570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
- LanthaScreen™ Tb-labeled phospho-specific antibodies allow for the detection of intracellular post-translational modifications of specific target proteins
- To facilitate in-house kinase assay configuration and screening, we have developed a selection of Tb-labeled phospho-specific antibodies
- These antibodies may be accessed in small scale and screening quantities
Spezifikation
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates | |
Microplate Reader | |
Rabbit | |
Dry Ice |
0.5 mg/mL | |
Liquid | |
Human |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.