Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-PRAS40 [pSer183] Antibody
For use in combination with the LanthaScreen™ PRAS40 HEK293E cell line (K1528) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
3680.00€ - 21050.00€
Spécification
Conjugué | Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates |
---|---|
Excitation / émission | 340/90, 520 |
Gamme de produits | LanthaScreen™ |
Réactivité | Human |
Affichage | End Point |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10525304
|
Thermo Scientific™
PV5578 |
25 μg |
3680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10093614
|
Thermo Scientific™
PV5579 |
1 mg |
21050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- PRAS40 (Proline-rich AKT substrate, 40 kDa) is a cytosolic protein that is phosphorylated at position Ser183
- It has been shown to bind to the mTORC1 complex and inhibit downstream signaling (i.e., phosphorylation of 4E-BP1 or p70S6K)
- For use in combination with the LanthaScreen™ PRAS40 HEK293E cell line (K1528) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Spécification
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates | |
LanthaScreen™ | |
End Point | |
Ser/Thr Kinases |
340/90, 520 | |
Human | |
Dry Ice |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.