Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb Emission Filters, 15 mm
Filtres d’émission LanthaScreen™ Tb, 15 mm
Marque: Invitrogen™ PV00315
Code nomenclature Nacres: SE.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
Kit de deux filtres d’émission (diamètre = 15 mm) à utiliser avec les produits et dosages LanthaScreen™ : Filtre de 495 nm avec passe-bande de 10 nm et filtre de 520 nm avec largeur de bande de 25 nm.À utiliser principalement avec le lecteur de plaques Perkin Elmer EnVision™. Les porte-filtres vides Perkin Elmer EnVision™ sont nécessaires pour monter les filtres (Perkin Elmer réf. n°2100-8110, 10 porte-filtres à code-barres vides pour les filtres personnalisés et les anneaux de verrouillage).
Pour obtenir de l’aide sur la configuration de votre instrument, contactez notre équipe d’assistance technique en Amérique du Nord au +1 760 603 7200, x40266.
Spécification
Filtre d’émission | |
LanthaScreen™ | |
15 mm | |
Chélates de lanthanides |
Lecteur de microplaques | |
Ensemble de deux filtres, expédiés et stockés à température ambiante | |
495/520 nm | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.