Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate
Chélate de Tb réactif de thiol LanthaScreen™
364.00€ - 14520.00€
Spécification
Type de produit | Chélate de Tb réactif au thiol |
---|---|
Contenu et stockage | Les réactifs de marquage LanthaScreen™ TR-FRET sont lyophilisés Stocker à -20°C, desséché et à l’abri de la lumière. Après reconstitution, les chélates de lanthanides de terbium doivent être stockés sur la glace et utilisés dans la même journée. |
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Gamme de produits | LanthaScreen™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11543467
|
Thermo Scientific™
PV3580 |
10 μg |
364.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10082552
|
Thermo Scientific™
PV3578 |
1 mg |
14520.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11533467
|
Thermo Scientific™
PV3579 |
100 μg |
2005.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Dans la boîte à outils LanthaScreen™ TR-FRET des réactifs de dosage, le réactif de marquage au chélate réactif aux thiols LanthaScreen™ est disponible pour le développement des dosages
- Le groupe de maléimide réactif au thiol peut être conjugué à pratiquement n’importe quel peptide ou protéine contenant une ou plusieurs fractions de thiol accessibles, telles que le groupe thiol trouvé sur un résidu de cystéine
- Le transfert d’énergie du donneur de terbium vers un accepteur approprié, tel que la fluorescéine, est facilement détecté par la surveillance d’une augmentation de l’intensité de fluorescence de l’accepteur
- Consultez le guide de l’utilisateur pour obtenir un protocole basé sur l’application pour les peptides ou protéines contenant de la cystéine
Spécification
Chélate de Tb réactif au thiol | |
Les réactifs de marquage LanthaScreen™ TR-FRET sont lyophilisés Stocker à -20°C, desséché et à l’abri de la lumière. Après reconstitution, les chélates de lanthanides de terbium doivent être stockés sur la glace et utilisés dans la même journée. | |
Glace carbonique | |
LanthaScreen™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.