Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de coactivateur TR-FRET CAR LanthaScreen™, chèvre
Kit de dosage de coactivateur TR-FRET CAR LanthaScreen™, chèvre
Marque: Invitrogen™ PV4836
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Ce kit contient de l’anticorps Tb-anti-TPS de chèvre ; les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit A15141 :Le dosage de coactivateur du récepteur d’androstane constitutif (CAR) TR-FRET LanthaScreen™ fournit une méthode sensible et robuste pour la sélection à haut débit (HTS) des ligands CAR potentiels comme agonistes du recrutement de coactivateur dépendant du ligand ou des agonistes inverses du déplacement de coactivateur dépendant du ligand. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium, un peptide coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand CAR (CAR-LBD) qui est marqué avec la glutathion-S-transférase (GST) dans un format de dosage homogène en mélange et en lecture.
Pour doser :
Lors de l’exécution du dosage de coactivateur de CAR TR-FRET LanthaScreen™, le CAR-LBD est ajouté aux composés d’essai de ligand, suivi de l’ajout d’un mélange du peptide coactivateur fluorescéine et de l’anticorps anti-GST de terbium. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520 nm / 495 nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer l’EC50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction du peptide coactivateur-CAR, cet EC50 de ligand est une valeur composite représentant la quantité de ligand nécessaire pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et recruter ou déplacer le peptide coactivateur (figures 1 et 2).
Spécification
Kit d’essai de co-activateur TR-FRET CAR LanthaScreen™, dosage de 800 x 20μL, plaque de 384puits, colorant de type Tb (Terbium), méthode de détection fluorescente, technique TR-FRET, pour Pharma & Biopharma, identification et validation de cible et de dérivés | |
Lecteur de microplaques | |
800 dosages de 20 μl | |
Plaque à 384 puits | |
Pharma et biopharma, recherche et développement pharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations, biologie des récepteurs nucléaires, dosages biochimiques des récepteurs nucléaires, interaction des récepteurs nucléaires, dosages ADME / tox à base cible, dosages biochimiques ADME, dosages des récepteurs nucléaires, dosages ADME / tox à base cible |
Fluorescent | |
Protéine CAR-LBD (GST), peptide co-activateur PGC1a marqué par fluorescence, anticorps anti-GST marqué au terbium, et tampons | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. | |
-80°C / -20°C / 4°C | |
Kit de dosage de co-activateur TR-FRET CAR LanthaScreen™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.