Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ERR alpha Coactivator Assay Kit, goat
Kit de dosage de coactivateur alpha TR-FRET ERR LanthaScreen™, chèvre
Marque: Invitrogen™ PV4663
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Ce kit contient de l’anticorps anti-Tb-GST de chèvre ; les autres composants du kit sont identiques au kit A15130 :L'essai de coactivateur alpha TR-FRET ERR (récepteur lié aux œstrogènes) LanthaScreen™ offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands alpha ERR potentiels en tant qu’agonistes inversés (parfois appelés antagonistes) du déplacement du coactivateur. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb), un peptide coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand alpha ERR (ERR alpha-LBD) marqué avec la glutathion-S-transférase (GST), dans un format homogène de dosage en mélange et en lecture.
Dans L'essai de coactivateur alpha TR-FRET ERR LanthaScreen™, l’ERR alpha-LBD est ajouté aux composés de dosage des ligands, suivi de l’ajout d’un mélange du peptide de coactivateur fluorescéine et de l’anticorps anti-GST marqué au Tb. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520 nm / 495 nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer l’EC50 à partir d’une courbe de réponse des dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction du peptide coactivateur alpha ERR, l’EC50 de ce ligand est une valeur composite représentant la quantité de ligands requise pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et déplacer un peptide coactivateur (figure 1).
Contenu et conservation :
Le kit de dosage de coactivateur alpha TR-FRET ERR LanthaScreen™ contient une protéine ERR alpha-LBD (GST), un peptide de coactivateur PGC1a marqué par fluorescence, un anticorps anti-GST marqué au Tb et des tampons. Conserver les composants comme indiqué dans le protocole de dosage (-80°C, -20°C ou +4°C).
Spécification
TB (Terbium) | |
Lecteur de microplaques | |
Stocker dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C). | |
2101 | |
Glace carbonique | |
LanthaScreen™ | |
ERR alpha |
Fluorescent | |
Plaque à 384 puits | |
Interaction biochimique des corégulateurs | |
Point final | |
ESRRA, NR3B1, ERR1, ERR alpha | |
Dosage d’interaction cofactorielle, TR-FRET | |
Kit de dosage du coactivateur TR-FRET ERR alpha |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.