Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de coactivateur bêta TR-FRET ERR LanthaScreen™, chèvre
Kit de dosage de coactivateur bêta TR-FRET ERR LanthaScreen™, chèvre
Marque: Invitrogen™ PV4800
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Ce kit contient de l’anticorps Tb-anti-TPS de chèvre ; les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit A15139 :Le kit de dosage de coactivateur bêta TR-FRET ERR LanthaScreen™ fournit une méthode sensible et robuste pour la sélection à haut débit des ligands ERR éventuels comme des agonistes inverses de déplacement du coactivateur dépendant du ligand. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb), un peptide de coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand ERR bêta recombinant humain (ERR bêta-LBD), marqué par la glutathione S-transférase (GST) dans un format de dosage homogène en mélange et en lecture.
Pour doser :
Lors de l’exécution du dosage du coactivateur ERR bêta TR-FRET LanthaScreen™, l’ERR bêta-LBD est ajouté aux composés de test de ligand ; un mélange du peptide coactivateur fluorescéine et de l’anticorps anti-GST marqué au terbium est ensuite ajouté. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520 nm/495 nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer la CE50 à partir d’une courbe de réponse des doses du composé.
Basé sur la biologie de l’interaction du peptide du coactivateur ERR bêta, l’EC50 de ce ligand est une valeur composite représentant la quantité de ligands nécessaires pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et déplacer le peptide coactivateur (voir Figure 1).
Spécification
Kit d’essai du co-activateur bêta LanthaScreen™ TR-FRET ERR, dosage de 800 x 20μL, plaque 384puits, colorant de type Tb (Terbium), méthode de détection fluorescente, technique TR-FRET, pour Pharma & Biopharma, identification et validation de cible et de plomb | |
Lecteur de microplaques | |
800 dosages de 20 μl | |
Plaque à 384 puits | |
Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de prototypes et de plomb, biologie des récepteurs nucléaires, dosages biochimiques des récepteurs nucléaires, interaction des récepteurs nucléaires |
Fluorescent | |
Protéine ERR beta-LBD (GST), peptide du co-activateur PGC1a marqué par fluorescence, anticorps anti-GST marqué par Tb, et tampons | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. | |
-80°C / -20°C / 4°C | |
Kit de dosage LanthaScreen™ TR-FRET ERR Beta Coactivator |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.