Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET FXR Coactivator Assay Kit, goat
Kit de dosage de coactivateur TR-FRET FXR LanthaScreen™, chèvre
Marque:  Invitrogen™ PV4833
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10083053
  • 1760.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Ce kit contient de l’anticorps anti-Tb-GST de chèvre ; les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit A15140 :
Le kit de dosage de liaison compétitif LanthaScreen™ TR-FRET PXR (récepteur X fanésoide) offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands FXR potentiels en tant qu’agonistes du recrutement de coactivateurs. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium-(Tb), un peptide coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand FXR (FXR-LBD) marqué avec la glutathione-S-transférase (GST), dans un format de lecture homogène, de mélange et de dosage.
Pour doser :
lors de l’exécution du dosage du coactivateur TR-FRET FXR LanthaScreen™ en mode agoniste, le FXR-LBD est ajouté aux composés de dosage des ligands, suivi de l’ajout d’un mélange de peptide fluorescéine-coactivateur et d’anticorps anti-GST marqué au Tb. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520 nm/495 nm est calculé et utilisé pour déterminer l’EC50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction peptidique FXR-coactivateur, le ligand EC50 est une valeur composite représentant la quantité de ligand nécessaire pour se lier au récepteur, effectuer un changement de structure et recruter un peptide coactivateur (figure 1).
Spécification
Spécification
TB (Terbium)
Lecteur de microplaques
Le kit de test de coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET FXR contient une protéine FXR-LBD (GST), un peptide de coactivateur SRC2-2 marqué par fluorescence, un anticorps anti-GST marqué au Tb et des tampons.
Stocker les composants comme indiqué dans le protocole de dosage (-80°C, -20°C ou +4°C).
9971
Glace carbonique
LanthaScreen™
FXR
Fluorescent
Plaque à 384 puits
Interaction biochimique des corégulateurs
Point final
FXR, NR1H4
Dosage d’interaction cofactorielle, TR-FRET
Kit de dosage du coactivateur TR-FRET FXR