Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de coactivateur TR-FRET FXR LanthaScreen™, lapin
Kit de dosage de coactivateur TR-FRET FXR LanthaScreen™ (lapin)
Marque: Invitrogen™ A15140
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Ce kit contient de l’anticorps Tb anti-GST de lapin ; Les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit PV4833 :Le kit de dosage du coactivateur TR-FRET FXR LanthaScreen™ (récepteur X farnésoïde) fournit une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands FXR potentiels en tant qu’agonistes du recrutement de coactivateurs. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium-(Tb), un peptide coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand FXR (FXR-LBD) marqué avec la glutathione-S-transférase (GST), dans un format de lecture homogène, de mélange et de dosage.
Pour doser :
Lors de l’exécution du dosage du coactivateur TR-FRET FXR LanthaScreen™ en mode agoniste, le FXR-LBD est ajouté aux composés de test des ligands, suivi de l’ajout d’un mélange du peptide fluorescéine-coactivateur et de l’anticorps anti-GST marqué par le Tb. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520 nm/495 nm est calculé et utilisé pour déterminer la CE50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction peptidique FXR-coactivateur, le ligand EC50 est une valeur composite représentant la quantité de ligand nécessaire pour se lier au récepteur, effectuer un changement de structure et recruter un peptide coactivateur (figure 1).
Spécification
Vert | |
Fluorescent | |
Anticorps anti-TB-GST (lapin), FXR-LBD, GST, peptide de coactivateur de fluorescéine, tampon de co-régulateur TR-FRET G, 1M DTT | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. | |
-80°C / -20°C / 4°C | |
Kit d’essai de coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET FXR |
Kit d’essai de coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET FXR, dosage 800 x 20μL, vert, plaque de 384puits, colorant de type Tb (Terbium), méthode de détection fluorescente, technique TR-FRET, pour la pharmaceutique et le biopharmaceutique, identification et validation de cible et de plomb | |
Lecteur de microplaques | |
800 dosages de 20 μl | |
Plaque à 384 puits | |
Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de prototypes et de plomb, biologie des récepteurs nucléaires, dosages biochimiques des récepteurs nucléaires, interaction des récepteurs nucléaires |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.