Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de coactivateur alpha TR-FRET PPAR LanthaScreen™, lapin
Kit de dosage de coactivateur alpha TR-FRET PPAR LanthaScreen™, lapin
Marque:  Invitrogen™ A15133
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 15343796
  • 1504.00€ / 1 kit
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-04-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Ce kit contient de l’anticorps Tb anti-GST de lapin ; Les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit PV4684 :
Le test de co-activateur alpha LanthaScreen™ TR-FRET PPAR (récepteur activé par le proliférateur de peroxysomes) fournit une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands alpha PPAR potentiels en tant qu’agonistes ou antagonistes du recrutement de coactivateurs dépendant du ligand. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb), un peptide de coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand PPAR alpha recombinant humain (alpha-LBD PPAR) qui est marqué par la glutathion-S-transférase (GST) dans un format de dosage homogène en mélange et en lecture.
Mode agoniste :
Lors de l’exécution du test de co-activateur alpha LithaScreen™ TR-FRET PPAR en mode agoniste (pour identifier les composés agonistes), l’alpha-LBD PPAR est ajouté aux composés de test de ligand, suivi d’un mélange du peptide de coactivateur fluorescéine et de l’anticorps anti-GST marqué par Tb. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520 nm/495 nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer la CE50 à partir d’une courbe de réponse des doses du composé. Basé sur la biologie de l’interaction du peptide du coactivateur alpha PPAR, la CE50 de ce ligand est une valeur composite représentant la quantité de ligands nécessaire pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et recruter le peptide coactivateur (voir figure 1).
Mode antagoniste :
Lors de l’exécution du test de co-activateur alpha LanthaScreen™ TR-FRET PPAR en mode antagoniste (pour identifier les composés antagonistes), l’alpha-LBD PPAR est ajouté aux composés de test de ligand, suivi d’un mélange d’agoniste, de peptide de coactivateur de fluorescéine et d’anticorps anti-GST marqué par Tb (figure 2). La concentration d’agoniste utilisée dans ce mode est la concentration CE80 telle que déterminée par la première exécution du dosage en mode agoniste.
Contenu et stockage :
Le kit de test de coactivateur alpha LathaScreen™ TR-FRET PPAR contient une protéine alpha-LBD PPAR (GST), un peptide de coactivateur PGC1a marqué par fluorescence, un anticorps anti-GST marqué par Tb et des tampons. Stocker les composants comme indiqué dans le protocole de test (-80°C, -20°C ou 4°C).
Spécification
Spécification
Vert
Fluorescent
Lecteur de microplaques
Anticorps anti-Tb-GST (lapin), PPAR alpha-LBD, GST, peptide de coactivateur de fluorescéine, tampon de corégulateur TR-FRET J, 1M DTT
Kit d’essai de coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET PPAR Alpha
Usage exclusivement réservé à la recherche
–80/–20/4°C
Kit d’analyse de coactivateur Alpha LanthaScreen™ TR-FRET PPAR, analyse 800 x 20 μl, Green, plaque 384 puits, colorant Tb (Terbium), méthode de détection par fluorescence, Technique TR-FRET, pour la pharmaceutique & le biopharmaceutique, Identification & Validation de la cible
Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de prototypes et de plomb, biologie des récepteurs nucléaires, dosages biochimiques des récepteurs nucléaires, interaction des récepteurs nucléaires
Plaque à 384 puits
Kit d’essai de coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET PPAR Alpha
Dosages 800 x 20 μl
Dosages 800 x 20 μl