Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PPAR delta Competitive Binding Assay Kit, goat
Kit de dosages de liaison compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PPAR delta
Marque:  Invitrogen™ PV4893
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10562894
  • 1744.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Ce kit contient l’anticorps de chèvre anti-GST marqué au Tb ; les autres composants du kit sont les mêmes que pour le kit A15144 :
Le dosage de liaison compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PPAR delta offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit (HTS) de ligands pour le récepteur delta activé par les proliférateurs des peroxysomes (PPAR delta). Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium, un ligand pan-PPAR à petite molécule, fluorescent (Fluormone™ Pan-PPAR Green) et un domaine de liaison au ligand (LBD) PPAR delta humain, marqué à la glutathione S-transférase (GST), dans un format homogène de dosage de type mélange et lecture.
Pour doser :
Lors de l’exécution du dosage de liaison compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PPAR delta, le Fluormone™ Pan-PPAR Green est ajouté aux composés de dosage des ligands, suivi de l’ajout d’un mélange du LBD PPAR delta et de l’anticorps anti-GST marqué au terbium. Lorsque le Fluormone™ Pan-PPAR Green est liée à PPAR delta, le transfert d’énergie de l’anticorps marqué au terbium vers le traceur se produit et un rapport TR-FRET élevé est observé. La liaison compétitive du ligand à PPAR alpha est détectée par la capacité d’un composé de dosage à déplacer le traceur, ce qui entraîne une perte de FRET entre l’anticorps et le traceur. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET de 520 nm/495 nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer la CI50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé (Figure 1). Ce type de dosage de liaison est analogue aux dosages à base de radioligand, sauf qu’il élimine la manipulation de la radioactivité et permet un format homogène par ajout uniquement.
Spécification
Spécification
TB (Terbium)
Lecteur de microplaques
Le kit de tests de liaison compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PPAR delta contient la protéine LBD PPAR delta (GST), le Fluormone™ Pan-PPAR Green, l’anticorps anti-GST marqué au terbium et des tampons. Stocker les composants comme indiqué dans le protocole de dosage (-80°C, -20°C ou +4°C).
Point final
PPAR delta, NR1C2, PPARD
Test de liaison compétitive, TR-FRET
Kit de tests de liaison compétitive TR-FRET PPAR Delta
Fluorescent
Plaque à 384 puits
Liaison compétitive biochimique
Glace carbonique
LanthaScreen™
Pan-PPAR