Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma Competitive Binding Assay Kit, goat
Kit de dosages de liaison compétitive pour TR-FRET PPAR gamma LanthaScreen™, chèvre
Marque: Invitrogen™ PV4894
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Ce kit contient l’anticorps de chèvre anti-GST marqué au Tb ; les autres composants du kit sont les mêmes que pour le kit A15145 :Le dosage de liaison compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit (HTS) de ligands pour le récepteur gamma activé par les proliférateurs des peroxysomes (PPAR gamma). Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium, un ligand pan-PPAR à petite molécule fluorescent (Fluormone™ Pan-PPAR Green) et un domaine de liaison au ligand (LBD) PPAR gamma humain marqué à la glutathione S-transférase (GST), dans un format homogène de dosage de type mélange et lecture.
Pour doser :
Lors de l’exécution du dosage de liaison compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma, le Fluormone™ Pan-PPAR Green est ajouté aux composés de dosage des ligands, suivi de l’ajout d’un mélange du LBD PPAR gamma et de l’anticorps anti-GST marqué au terbium. Lorsque le vert Pan-PPAR Fluormone™ est lié au gamma PPAR, le transfert d’énergie de l’anticorps marqué au terbium vers le traceur se produit et un rapport TR-FRET élevé est observé. La liaison compétitive du ligand au gamma PPAR est détectée par la capacité d’un compos’é de test à déplacer le traceur, ce qui entraîne une perte de FRET entre l’anticorps et le traceur. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET de 520 nm/495 nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer la CI50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé (Figure 1). Ce type de dosage de liaison est analogue aux dosages à base de radioligands, sauf qu’il élimine la manipulation de la radioactivité et permet un format homogène et d’addition uniquement.
Spécification
TB (Terbium) | |
Lecteur de microplaques | |
Le kit de tests de liaison compétitive TR-FRET PPAR gamma LanthaScreen™ contient de la protéine PPAR gamma-LBD (GST), de la fluormone™ Pan-PPAR verte, de l’anticorps anti-GST marqué au terbium et des tampons. Stocker les composants comme indiqué dans le protocole de dosage (-80°C, -20°C ou +4°C). | |
Point final | |
PPARG, PPAR gamma, NR1C3 | |
Test de liaison compétitive, TR-FRET | |
Kit de tests de liaison compétitive TR-FRET PPAR Gamma |
Fluorescent | |
Plaque à 384 puits | |
Liaison compétitive biochimique | |
Glace carbonique | |
LanthaScreen™ | |
Pan-PPAR |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.