Learn More
Invitrogen™ Kit de tests de liaison compétitif pour TR-FRET PPAR gamma LanthaScreen™, lapin
Kit de tests de liaison compétitif pour TR-FRET PPAR gamma LanthaScreen™, lapin
Marque:  Invitrogen™ A15145
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 15363806
  • 1974.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Ce kit contient de l’anticorps Tb anti-GST de lapin ; Les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit PV4894 :
Le test de liaison compétitif gamma TR-FRET PPAR LanthaScreen™ offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit (HTS) de ligands pour le récepteur-gamma activé par prolifération de peroxysomes (PPAR gamma). Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium, un ligand pan-PPAR à petite molécule fluorescent (Pan-PPAR Green Fluormone™) et un domaine de liaison aux ligands gamma PPAR humains (LBD) marqué avec la glutathione S-transférase (GST) dans un format de dosage homogène de mélange et lecture.
Pour doser :
Lors de l’exécution du test de liaison compétitif gamma-PPAR TR-FRET LanthaScreen™, le Pan-PPAR vert Fluormone™ est ajouté aux composés d’essai de ligand, suivi de l’ajout d’un mélange d’anticorps anti-GST PPAR gamma-LBD et terbium. Lorsque le vert Pan-PPAR Fluormone™ est lié au gamma PPAR, le transfert d’énergie de l’anticorps marqué au terbium vers le traceur se produit et un rapport TR-FRET élevé est observé. La liaison compétitive du ligand au gamma PPAR est détectée par la capacité d’un compos’é de test à déplacer le traceur, ce qui entraîne une perte de FRET entre l’anticorps et le traceur. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET de 520 nm / 495 nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer le CI50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé (figure 1). Ce type de test de liaison est analogue aux tests à base de radioligands, sauf qu’il élimine la manipulation de la radioactivité et permet un format homogène et d’addition uniquement.
Specifications
Specifications
Vert
Fluorescent
Anticorps anti-TB-GST (lapin), gamma-LBD PPAR, GST, fluormone Pan-PPAR vert, tampon de dosage PPAR TR-FRET, 1M DTT
Usage exclusivement réservé à la recherche.
-80°C / -20°C / 4°C
Kit de tests de liaison compétitive TR-FRET PPAR Gamma LathaScreen™
Kit de liaison gamma compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PPAR, dosage 400 x 40 μl, vert, plaque 384 puits, colorant de type Tb (Terbium), méthode détection par fluorescence, techniqueTR-FRET, pour le pharmaceutique & le bioiopharmaceutique, identification des cibles et des dérivations
Lecteur de microplaques
400 dosages de 40 μl
Plaque à 384 puits
Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de prototypes et de plomb, biologie des récepteurs nucléaires, dosages biochimiques des récepteurs nucléaires, interaction des récepteurs nucléaires
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.