Learn More
Invitrogen™ Kit de tests de liaison compétitif TR-FRET PXR (SXR) LanthaScreen™, lapin
Kit de tests de liaison compétitif TR-FRET PXR (SXR) LanthaScreen™ (lapin)
Marque: Invitrogen™ A15142
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Ce kit contient de l’anticorps Tb anti-GST de lapin ; Les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit PV4839 :Le kit de test de liaison compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) fournit une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit (HTS) des ligands pour le récepteur prégnane X (PXR), également connu sous le nom de récepteur stéroïde et xénobiotique (SXR). Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb), un ligand PXR fluorescent à petite molécule (Fluormone™ PXR [SXR] Vert) et un domaine de liaison au ligand humain PXR (SXR) marqué avec la glutathion S-transférase (GST) dans un format homogène de dosage en mélange et en lecture.
Pour doser :
Lors de l’exécution du test de liaison compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR), un anticorps anti-GST marqué par Tb est utilisé pour marquer indirectement le récepteur en se liant à son étiquette GST. La liaison compétitive du ligand est détectée par un composé de test qui permet de déplacer un ligand fluorescent (traceur) du récepteur, ce qui entraîne une perte du signal FRET entre l’anticorps anti-Tb-GST et le traceur (figure 1). Ce type de test de liaison est analogue aux tests à base de radioligands, sauf qu’il élimine la manipulation de la radioactivité et permet un format homogène et d’addition uniquement.
Spécification
Vert | |
Fluorescent | |
Anticorps TB-anti-GST (lapin), PXR(SXR)-LBD, GST, fluormone PXR(SXR) vert, tampon de dosage TR-FRET PXR(SXR), 1M DTT | |
800 dosages de 20 μl | |
Plaque à 384 puits | |
Anticorps Tb anti-GST (lapin) : Conserver à -20°C, PXR(SXR)-LBD, GST : Conserver à -80°C, Fluormone PXR(SXR) vert : Conserver à -20°C, tampon de dosage TR-FRET PXR(SXR) : Conserver à 4°C, 1 M de DTT : Conserver à -20°C ou -80°C | |
Oui |
Kit d’essai de liaison compétitive LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR), lapin, dosages 800 x 20 μl, vert, plaque 384 puits, méthode de détection fluorescente, cible pharmacopotentielle du récepteur nucléaire, marquage Tb (Terbium), relevé TR-FRET, dosage de récepteur nucléaire | |
Lecteur de microplaques | |
Liaison de ligand compétitive | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic | |
Tampon de dosage TR-FRET PXR(SXR) | |
Dosage des récepteurs nucléaires | |
Kit de tests de liaison compétitif LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.