Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de coactivateur TR-FRET RXR alpha LanthaScreen™, chèvre
Kit de dosage de coactivateur TR-FRET RXR alpha LanthaScreen™, chèvre
Marque:  Invitrogen™ PV4797
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10636465
  • 1334.00€ / 800 pièces
Date dexpédition estimée
du fournisseur 15-04-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Ce kit contient de l’anticorps Tb-anti-TPS de chèvre ; les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit A15138 :
Le dosage de coactivateur alpha rétinoïde X récepteur TR-FRET LanthaScreen™ fournit une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands alpha RXR potentiels en tant qu’agonistes du recrutement de coactivateurs dépendant du ligand. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb), un peptide de coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand RXR alpha recombinant humain (alpha-LBD RXR) qui est marqué par le glutathion-S-transférase (GST) dans un format de dosage homogène en mélange et en lecture.
Pour doser :
Lors de l’exécution du dosage de coactivateur alpha rétinoïde X récepteur TR-FRET LanthaScreen™ en mode agoniste (pour identifier les composés agonistes), l’alpha-LBD RXR est ajouté aux composés de dosage de ligand, suivi d’un mélange du peptide de coactivateur à la fluorescéine et de l’anticorps anti-GST marqué au Tb. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520/495 nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer la CE50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction du peptide du coactivateur alpha RXR, la CE50 de ce ligand est une valeur composite représentant la quantité de ligands nécessaire pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et recruter le peptide coactivateur (voir figure 1).
Spécification
Spécification
Biochemical coregulator interaction
Tb (Terbium)
End Point
RXRA, RXR alpha, NR2B1
Co-Factor Interaction Assay
Microplate Reader
LanthaScreen® TR-FRET RXR alpha Coactivator Assay Kits contain RXR alpha-LBD (GST) protein, fluorescently labeled PGC1a coactivator peptide, Tb-labeled anti-GST antibody and buffers. Store components as indicated in the assay protocol (-80°C, -20°C or 4°C).
LanthaScreen®
Dry Ice
TR-FRET
Fluorescent
384-well plate