Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de coactivateur alpha TR-FRET TR pour chèvre LanthaScreen™
Kit de dosage de coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET TR alpha (chèvre)
Marque: Invitrogen™ PV4687
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Ce kit contient de l’anticorps Tb-anti-TPS de chèvre ; les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit A15136 :Le kit de dosage de co-activateur alpha TR (récepteur thyroïdien) TR-FRET LanthaScreen™ fournit une méthode sensible et robuste pour la sélection à haut débit des ligands alpha TR potentiels en tant qu’agonistes du recrutement de coactivateurs dépendant du ligand. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb), un peptide de coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand alpha TR recombinant humain (TR alpha-LBD) marqué par la glutathion S-transférase (GST) dans un format de dosage homogène en mélange et en lecture.
Pour le dosage :
Lors de l’exécution du dosage de co-activateur alpha TR TR-FRET LanthaScreen™, TR alpha-LBD est ajouté aux composés d’essai de ligand, puis un mélange du peptide co-activateur marqué à la fluorescéine et de l’anticorps Tb anti-GST est à son tour ajouté. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520 nm/495 nm est calculé et utilisé pour déterminer l’EC50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction peptidique TR alpha-coactivateur, le ligand EC50 est une valeur composite représentant la quantité de ligand nécessaire pour se lier au récepteur, provoquer un changement de structure et recruter un peptide coactivateur (Figure 1).
Contenu et stockage :
Le kit de dosage de coactivateur alpha TR TR-FRET LanthaScreen™ contient une protéine TR alpha-LBD (GST), un peptide de co-activateur SRC2-2 marqué par fluorescence, un anticorps anti-GST marqué par Tb et des tampons. Stocker les composants comme indiqué dans le protocole de dosage (-80°C, -20°C ou +4°C).
Spécification
Kit de dosage de la protéine TR-FRET TR LanthaScreen™, 800 dosages x 20μl, plaque à 384 puits, colorant marqué au Tb (terbium), méthode de détection par fluorescence, technique TR-FRET, pour l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations | |
Lecteur de microplaques | |
800 dosages de 20 μl | |
Plaque à 384 puits | |
Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de prototypes et de plomb, biologie des récepteurs nucléaires, dosages biochimiques des récepteurs nucléaires, interaction des récepteurs nucléaires |
Fluorescent | |
Protéine TR alpha-LBD (GST), peptide coactivateur SRC2-2 marqué par fluorescence, anticorps anti-GST marqués au Tb et tampons | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. | |
-68°C à -85°C | |
Kit de dosage de coactivation alpha TR-FRET LanthaScreen™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.