missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LARG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LARG |
---|---|
Concentration | 0.49 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811945
|
Proteintech
22441-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801945
|
Proteintech
22441-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli working through G protein-coupled receptors. The encoded protein may form a complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. This protein has been observed to form a myeloid/lymphoid fusion partner in acute myeloid leukemia. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
LARG | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NZN5 | |
23365 | |
LARG Fusion Protein Ag18211 | |
Primary | |
-20°C | |
ARHGEF12 |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARHGEF12, KIAA0382, LARG, Leukemia associated RhoGEF, PRO2792 | |
ARHGEF12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |