Learn More
Manutan HDPE, Large Sealable Barrel
Click to view available options
Plastic Barrel
Description
- Wide opening for ease of access to contents
- Opens and closes quickly without a suction effect
- Hermetic and waterproof seal
- 3-year warranty
- Screw lid closure
- UN-X Group 1 approved for the international transport of hazardous products over land, maritime or air
- Incinerable and 100% recyclable
Spécification
Capacité (impériale) | 1.5 gal. |
Type de produit | Barrel |
Certifications/Conformité | UN X Group 1 |
Description | Temperature range from −40° to +80°C |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 137 mm |
Capacité (métrique) | 6 L |
Matériau | HDPE |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 263 mm |
Nb par paquet | 1 |