Learn More
Kimberly-Clark™ Gants en latex
Kimberly-Clark™ KIMTECH PURE™ G5 Latex Glove protects cleanroom users, equipment, and materials from a range of common contaminants.
240.00€
Spécification
Certifications/conformité ISO Class 3
Utilisation en laboratoire / salle blanche Yes
Sans latex Yes
Longueur (métrique) 30 cm
Type de produit Latex Gloves
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Taille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille Prix Quantité et disponibilité  
10382422 Afficher les documents Kimberly-Clark™
HC3311
Medium 240.00€
1000 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
23-04-2020
10007321 Afficher les documents Kimberly-Clark™
HC4411
Large 240.00€
1000 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
23-04-2020
Description
Description
  • High levels of contamination protection against micro-organisms, chemical splash, particles and extractables
  • Made from non-sterile and silicone-free natural rubber latex
  • Excellent tactile sensitivity and textured finish for handling in delicate processes, in both wet and dry conditions
  • Ambidextrous, powder-free, disposable and featuring a beaded cuff for added strength and easier donning
  • Efficient construction and cleanroom-ready packaging that minimises waste
Spécification
Spécification
ISO Class 3
Yes
Latex Gloves
Latex
Yes
30 cm
1000/Pk.