Learn More
LAYN Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LAYN |
---|---|
Concentration | 0.49 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830085
|
Proteintech
20535-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820085
|
Proteintech
20535-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Layilin is a receptor for hyaluronate.Spécification
LAYN | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q6UX15, Q8C351 | |
143903, 244864 | |
LAYN Fusion Protein Ag14508 | |
Primary | |
-20°C | |
LAYN |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
layilin, LAYN | |
LAYN | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |