Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure LC PEEKsil™
Tubulure en silice fondue à revêtement en polymère robuste pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
39.60€ - 105.00€
Spécification
Type | Tubulure PEEKsil |
---|---|
Matériau | Silice fondue avec gaine polymère |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15258763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624293 |
1,6 mm | 0,075 mm | 200 mm |
105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15258783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624365 |
1,6 mm | 0,53 mm | 50 mm |
86.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624217 |
1,6 mm | 0,3 mm | 200 mm |
105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624232 |
1,6 mm | 0,15 mm | 150 mm |
98.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624254 |
1,6 mm | 0,05 mm | 150 mm |
98.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624300 |
1,58 mm | 0,1 mm | 500 mm |
58.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624303 |
1,58 mm | 0,1 mm | 200 mm |
105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15248743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624233 |
1,6 mm | 0,15 mm | 200 mm |
105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624263 |
0,8 mm | 0,05 mm | 150 mm |
39.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11991606
|
Trajan Scientific and Medical™
0624218 |
1,6 mm | 0,3 mm | 500 mm |
58.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15208773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624304 |
1,6 mm | 0,1 mm | 150 mm |
98.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15258733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624216 |
1,6 mm | 0,3 mm | 150 mm |
98.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624367 |
1,6 mm | 0,53 mm | 150 mm |
98.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624291 |
1,6 mm | 0,075 mm | 100 mm |
92.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624225 |
1,6 mm | 0,025 mm | 50 mm |
86.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624227 |
1,6 mm | 0,025 mm | 150 mm |
98.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15208733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624204 |
1,6 mm | 0,2 mm | 200 mm |
105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15208743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624228 |
1,6 mm | 0,025 mm | 200 mm |
105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15218733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624205 |
1,6 mm | 0,2 mm | 150 mm |
98.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15218743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624229 |
1,6 mm | 0,025 mm | 500 mm |
58.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15228743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624230 |
1,6 mm | 0,15 mm | 50 mm |
86.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15228763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624290 |
1,6 mm | 0,075 mm | 50 mm |
86.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624214 |
1,6 mm | 0,3 mm | 50 mm |
86.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624231 |
1,6 mm | 0,15 mm | 100 mm |
92.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624354 |
1,6 mm | 0,175 mm | 150 mm |
98.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15248733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624215 |
1,6 mm | 0,3 mm | 100 mm |
92.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15248763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624292 |
1,6 mm | 0,075 mm | 150 mm |
98.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15248783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624366 |
1,6 mm | 0,53 mm | 100 mm |
92.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624201 |
1,6 mm | 0,2 mm | 500 mm |
58.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624301 |
1,6 mm | 0,1 mm | 50 mm |
86.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624370 |
1,6 mm | 0,53 mm | 500 mm |
58.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624202 |
1,6 mm | 0,2 mm | 50 mm |
86.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624226 |
1,6 mm | 0,025 mm | 100 mm |
92.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624302 |
1,6 mm | 0,1 mm | 100 mm |
92.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624203 |
1,6 mm | 0,2 mm | 100 mm |
92.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15258743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624234 |
1,6 mm | 0,15 mm | 500 mm |
58.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
- PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
- Gamme de pH comprise entre 0 et 10
- La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
Spécification
Tubulure PEEKsil | |
Silice fondue avec gaine polymère |