Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
Marque: Macherey-Nagel™ 814206
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.07900kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Description
- Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
- Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
- Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
- Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
7705-08-0 | |
0,79–0,86 g/cm3 | |
Réactif d’acide rubéanique en spray | |
Acide rubéanique dans l’éthanol | |
Plaques CCM | |
-114°C | |
Alcoolisée | |
7 | |
100 mL |
Jaune | |
Pulvérisation ou trempage | |
Acide rubéanique 0,1 à < 1 % | |
Détection de cations de métaux lourds | |
Éthanol | |
C2H4N2S2 | |
Flacon ambré avec bouchon à vis | |
Réactif de visualisation à pulvériser | |
Solution |