Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
Marque:  Macherey-Nagel™ 814401
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Code produit. 10736132
  • 41.50€ / 100mL
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
  • Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
  • Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
  • Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
  • Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
Spécification
7705-08-0
Pulvérisation ou trempage
Iode / fer(III) chlorure / L(+)-acide tartrique dans eau / acétone
Plaques CCM
Inodore
2-3
100 mL
Légèrement jaune
Réactif de détection de la caféine en spray
Détection de caféine
Eau-acétone
Flacon ambré avec bouchon à vis
Réactif de visualisation à pulvériser
Solution
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 100ML Spray reagent for caffeine L
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetone, iodine