Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
Marque: Macherey-Nagel™ 814921
38.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 0.07900kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Description
- Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
- Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
- Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
- Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
7705-08-0 | |
0,785g/cm3 | |
Réactif de pulvérisation 2’7’-dichlorofluorescéine | |
2’,7’-dichlorofluorescéine dans le 2-propanol | |
Plaques CCM | |
-90°C | |
Alcoolisée | |
Réactif de visualisation à pulvériser | |
Solution |
Vert | |
Pulvérisation ou trempage | |
< 1,00 % 2’7’-dichlorofluorescéine | |
Détection des lipides (saturés, non saturés) | |
2-propanol | |
C20H10Cl2O5 | |
Flacon ambré avec bouchon à vis | |
100 mL |
Sécurité et traitement
- X1 2',7'-Dichlorofluorescein spr. 100 mL
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol, 2',7'-dichlorfluorescein