Learn More
Thermo Scientific™ Cubitainers™ en PEBD avec bouchon doublé de mousse PEBD
Description
Solution légère et compacte pour l’échantillonnage dans des lieux éloignés où le transport en véhicule motorisé est limité. Les Cubitainers™ en PEBD Thermo Scientific™ sont pliables et emboîtables lorsqu’ils sont vides permettant un stockage et un transport facilités, ou pour plus d’efficacité de rangement dans des petits espaces comme les sacs à dos pour les expéditions d’échantillonnage . Recommandés pour le prélèvement d’échantillons d’eau et autres liquides à faible viscosité pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces. Certifiés égaler ou dépasser les normes EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure.
- Récipient en PEBD blanc avec bouchon en polypropylène dont le fond est doublé de PEBD
- Bouchons assemblés sur les récipients
- Pliables et emboîtables lorsqu’ils sont vides permettant un gain d’espace lors du stockage et du transport
- Conception à col étroit recommandée pour le prélèvement d’échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
- Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure
- Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage
Remarque :
Cubitainer est une marque déposée de Hedwin Corporation.
Spécification
Capacité | 0,25 gal, 1 L |
Joint de fermeture | Mousse / PEBD |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 38-400 mm |
Diamètre (métrique) | 68mm |
Hauteur (impériale) | 2,67 in |
Hauteur (métrique) | 68 mm |
Capacité (métrique) | 1L |
Capacité (impériale) | 0,25 gal . |
Paramètres de certification | aucun |
Afficher plus |