Learn More
Buerkle™ Pissettes en PEBD avec tube d’immersion en col de cygne
2.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Description
- Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de clarté, de solidité et de flexibilité
- Le tube d’immersion est amovible
- Flacons translucides pour une visibilité optimale
- Adapté aux denrées alimentaires
- Bouchon à vis avec tube à immersion
Spécification
Diamètre (métrique) | 45 mm |
Hauteur (métrique) | 200 mm |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Utilisé avec les denrées alimentaires |
Matériau | PEBD |