Learn More
Acétate de plomb(II) trihydraté, 99,999 % (à base de métaux en traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead(II) acetate trihydrate |
Point de fusion | 75.0°C |
Note relative au nom | 99.999% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
Formule linéaire | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
Fieser | 01,532; 02,233; 04,276 |
Merck Index | 15, 5452 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lead(II) acetate trihydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.