Learn More
Alfa Aesar™ Fluorure de plomb(II), 99 % min
Marque:  Alfa Aesar™ 088282.A1
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7783-46-2 Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 2291 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 1kg
Code produit. 11389229
  • 237.00€ / 1kg
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
7783-46-2
245.197
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
24549
F[Pb]F
F2Pb
MFCD00011162
lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
difluoroplomb
Spécification
Lead (II) fluoride
F2Pb
UN2291
lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
difluoroplomb
24549
Poudre
8.445 g/mL
1290°C
1kg
7783-46-2
MFCD00011162
14,5408
Sparingly soluble in water(0.64g/L at 20°C). Soluble in nitric acid. Insoluble in acetone and ammonia.
F[Pb]F
245.197
245.2
≥99%
Odorless
855°C
Vidéos
FDS Documents