Learn More
Oxyde de plomb(II), puriss. p.a., ≥ 99,0 % (KT), Honeywell™ Burdick & Jackson™
Catalog Number p-7120509
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
1317-36-8
OPb
223.20
MFCD00011164
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
14827
O=[Pb]
1317-36-8
OPb
223.20
MFCD00011164
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
14827
O=[Pb]
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (KT), jaune
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1470°C
Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Oxide
Point de fusion 890°C
Couleur Jaune
Forme physique Solid
Quantité 50 g
Formule linéaire PbO
Numéro UN UN2291
Nom IUPAC Oxoplomb
Poids de la formule 223.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (KT)
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 10mmHg (0°C)
Densité 9.66g/cu.cm