Learn More
Sulfure de plomb(II), 99,995 % (à base de métaux), Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 045462.09
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 1314-87-0 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité 10g
Code produit. 15432287
  • 231.00€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 5
Identifiants chimiques
1314-87-0
239.26
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
14819
S=[Pb]
PbS
MFCD00016280
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
sulfanylidèneplomb
Spécification
Lead(II) sulfide
99.995% (Metal basis)
MFCD00016280
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
sulfanylidèneplomb
14819
Grumeaux
Odorless
Noir
10g
1314-87-0
PbS
Black lumps
Insoluble in water.
S=[Pb]
239.26
239.25
7.5
3.921
1114°C
Vidéos
FDS Documents